Learn More
Anastrozole, Tocris Bioscience™
Descripción
Potent and highly selective aromatase (CYP19) inhibitor (IC50 = 15 nM) that has no discernible effect on adrenocorticoid hormone synthesis. Reduces plasma estrogen levels and exhibits antitumor activity in vivo. Orally active.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anastrozole |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.37 |
| Porcentaje de pureza | >99% |