Learn More
Monoamida de Anastrozol, TRC
Código de producto. 17904625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17904625 100 mg 100 miligramos
17984465 25 mg 25 miligramos
17962905 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17904625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA637325100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120512-03-0
Fórmula molecular C17 H21 N5 O
Peso molecular (g/mol) 311.38
Sinónimo Benzeneacetamide, 3-(1-cyano-1-methylethyl)-α,α-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanamide
Nombre IUPAC 2-[3-(2-cianopropan-2-il)-5-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]-2-metilpropanamida
SMILES CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anastrozole Monoamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21N5O/c1-16(2,9-18)13-5-12(8-22-11-20-10-21-22)6-14(7-13)17(3,4)15(19)23/h5-7,10-11H,8H2,1-4H3,(H2,19,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.1746