Learn More
Anastrozol, Mikromol™
Código de producto. 18030310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18030310 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18030310 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1250.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Anastrozol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anastrozole
CAS 120511-73-1
Nombres de analitos o componentes Anastrozole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H19 N5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Anastrozole, 2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile)
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-12-20-11-21-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3
SMILES CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C#N
Nombre IUPAC 2-[3-(2-cianopropan-2-il)-5-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]-2-metilpropanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 293.37
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.164 g/mol