Learn More
Anastrozole, MedChemExpress
Código de producto. 16496426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496426 100 mg 100 miligramos
16482157 50 mg 50 miligramos
16466018 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14274
MedChemExpress Anastrozole is a potent, highly selective aromatase inhibitor, which inhibits human placental aromatase with an IC50 of 15 nM.
Anastrozole is a potent, highly selective aromatase inhibitor, which inhibits human placental aromatase with an IC50 of 15 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anastrozole
Forma física Solid
CAS 120511-73-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19N5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo ZD1033
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (340.87 mM)
SMILES CC(C)(C#N)C1=CC(C(C)(C#N)C)=CC(CN2C=NC=N2)=C1
Peso molecular (g/mol) 293.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.37
Porcentaje de pureza 99.54%