Learn More
Anastrozol, LoGiCal
Código de producto. 30459964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459964 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459964 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1250.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anastrozole
CAS 120511-73-1
Nombres de analitos o componentes Anastrozole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H19 N5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Anastrozole, 2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile)
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-12-20-11-21-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C#N
Nombre IUPAC 2-[3-(2-cianopropan-2-il)-5-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]-2-metilpropanonitrilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 293.37
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.164 g/mol