Learn More
Impureza E de anastrozol EP (2-[3-(cianodimetilmetil)-5-hidroximetilfenil]-2-metilpropionitrilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-[5-(Hydroxymethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile) |
| CAS | 120511-88-8 |
| Fórmula molecular | C15 H18 N2 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-(Hydroxymethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(hydroxymethyl)-α,α,α',α'-tetramethyl- (9CI), 2-[3-(Cyanodimethylmethyl)-5-hydroxymethylphenyl]-2-methylpropionitrile, 2,2'-[5-(Hydroxymethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), Anastrozole Imp. E (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N2O/c1-14(2,9-16)12-5-11(8-18)6-13(7-12)15(3,4)10-17/h5-7,18H,8H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)(C#N)c1cc(CO)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(2-cianopropan-2-il)-5-(hidroximetil)fenil]-2-metilpropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 242.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.1419 |