Learn More
Diamida de anastrozol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anastrozole Diamide |
| CAS | 120512-04-1 |
| Fórmula molecular | C17 H23 N5 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,3-Benzenediacetamide, α1,α1,α3,α3-tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1,3-Benzenediacetamide, α,α,α',α'-tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- (9CI), 2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methylbenzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanamide), 2-[3-(2-Amino-1,1-dimethyl-2-oxo-ethyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23N5O2/c1-16(2,14(18)23)12-5-11(8-22-10-20-9-21-22)6-13(7-12)17(3,4)15(19)24/h5-7,9-10H,8H2,1-4H3,(H2,18,23)(H2,19,24) |
| SMILES | CC(C)(C(=O)N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(1-amino-2-metil-1-oxopropan-2-il)-5-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]-2-metilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 329.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.1852 |