Learn More
Diácido de anastrozol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anastrozole Diacid |
| CAS | 1338800-81-9 |
| Fórmula molecular | C17 H21 N3 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,3-Benzenediacetic acid, α1,α1,α3,α3-tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, α1,α1,α3,α3-Tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetic acid, 2-[3-(1-Carboxy-1-methyl-ethyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic Acid, 2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methylbenzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanoic Acid) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21N3O4/c1-16(2,14(21)22)12-5-11(8-20-10-18-9-19-20)6-13(7-12)17(3,4)15(23)24/h5-7,9-10H,8H2,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24) |
| SMILES | CC(C)(C(=O)O)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[3-(2-carboxipropan-2-il)-5-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 331.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.1532 |