Learn More
Ácido carboxílico de anastrozol (ácido 3,5-bis(1-ciano-1-metiletil)benzoico), Mikromol™
Código de producto. 18001010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18001010 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18001010 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1250.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido carboxílico de anastrozol (ácido 3,5-bis(1-ciano-1-metiletil)benzoico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzoic Acid
CAS 1085181-50-5
Nombres de analitos o componentes 3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H16 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzoic Acid, 3,5-Bis(2-cyanopropan-2-yl)benzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16N2O2/c1-14(2,8-16)11-5-10(13(18)19)6-12(7-11)15(3,4)9-17/h5-7H,1-4H3,(H,18,19)
SMILES CC(C)(C#N)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3,5-bis(2-cianopropan-2-il)benzoico
Peso molecular (g/mol) 256.3
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1212 g/mol