Learn More
Anamorelin, MedChemExpress
Código de producto. 16471746
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471746 500 mg 500 miligramos
16461136 200 mg 200 miligramos
16458747 5 mg 5 miligramos
16436148 10 mg 10 miligramos
16416536 100 mg 100 miligramos
16412287 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16471746 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14734
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Anamorelin (RC-1291) is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Anamorelin (RC-1291) is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anamorelin
CAS 249921-19-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H42N6O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo RC-1291 ONO-7643
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (182.92 mM)
SMILES [H][C@](CC1=CNC2=CC=CC=C21)(NC(C(C)(C)N)=O)C(N3CCC[C@@](C(N(C)N(C)C)=O)(CC4=CC=CC=C4)C3)=O
Peso molecular (g/mol) 546.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.7
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death