Learn More
Anamorelin Hydrochloride, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C31H43ClN6O3 |
| Número MDL | MFCD23098788 |
| Peso molecular | 583.2 |
| Clave InChI | VFYAEUWJFGTGGO-GHTUPXNNSA-N |
| SMILES | Cl.CN(C)N(C)C(=O)[C@@]1(CC2=CC=CC=C2)CCCN(C1)C(=O)[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)C(C)(C)N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-N-[(2R)-1-[(3R)-3-benzyl-3-(N,N',N'-trimethylhydrazinecarbonyl)piperidin-1-yl]-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]-2-methylpropanamide hydrochloride |
| Cantidad | 1 g |
| Peso molecular (g/mol) | 583.17 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |