Learn More
Anamorelin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16468747
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468747 5 mg 5 miligramos
16446148 10 mg 10 miligramos
16426536 100 mg 100 miligramos
16422287 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16468747 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14734A
MedChemExpress Anamorelin (RC-1291) hydrochloride is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Anamorelin (RC-1291) hydrochloride is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anamorelin hydrochloride
CAS 861998-00-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H43ClN6O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo RC-1291 hydrochloride ONO-7643 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (48.01 mM)
SMILES [H][C@](CC1=CNC2=CC=CC=C21)(NC(C(C)(C)N)=O)C(N3CCC[C@@](C(N(C)N(C)C)=O)(CC4=CC=CC=C4)C3)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 583.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 583.16
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death