Learn More
Diclorhidrato de anamorelina, TRC
Código de producto. 30318054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318054 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30318054 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA617045100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anamorelin
CAS 249921-19-5
Fórmula molecular C31 H42 N6 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-Piperidinecarboxylic acid, 1-[(2R)-2-[(2-amino-2-methyl-1-oxopropyl)amino]-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropyl]-3-(phenylmethyl)-, 1,2,2-trimethylhydrazide, (3R)-, 3-Piperidinecarboxylic acid, 1-(2-methylalanyl-D-tryptophyl)-3-(phenylmethyl)-, trimethylhydrazide, (3R)- (9CI), Anamorelin, RC 1291
Fórmula InChI InChI=1S/C31H42N6O3/c1-30(2,32)28(39)34-26(18-23-20-33-25-15-10-9-14-24(23)25)27(38)37-17-11-16-31(21-37,29(40)36(5)35(3)4)19-22-12-7-6-8-13-22/h6-10,12-15,20,26,33H,11,16-19,21,32H2,1-5H3,(H,34,39)/t26-,31-/m1/s1
SMILES CN(C)N(C)C(=O)[C@@]1(Cc2ccccc2)CCCN(C1)C(=O)[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)C(C)(C)N
Nombre IUPAC 2-amino-N-[(2R)-1-[(3R)-3-bencil-3-[dimetilamino(metil)carbamoil]piperidin-1-il]-3-(1H-indol-3-il)-1-oxopropan-2-il]-2-metilpropanamida
Peso molecular (g/mol) 546.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.3318