Learn More
Hamilton™ Columna HPLC de análisis, ORDEN PERSONALIZADO (1,0 mm, 2,1 mm, 4,1 mm, 4,6 mm D. I.)
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Fase inversa, intercambio aniónico, intercambio catiónico, exclusión iónica
- Fase estacionaria– (Elige una fase)
- Formato– Columna HPLC
- Diámetro interior del hardware– 1,0 mm, 2,1 mm, 4,1 mm, 4,6 mm
- Longitud del hardware– (Elija una longitud)
- Tamaño de partícula– (Elija un tamaño de partícula)
- USP Clasificación– USP L1, USP L7, USP L47, USP L17, USP L19, USP L21, USP L22, USP L23, USP L34
- Material de hardware– (Elija el material del hardware)
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna para HPLC |
| Diámetro (métrico) | 1,0 mm, 2,1 mm, 4,1 mm, 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | (Elija una longitud) |
| Tipo USP | USP L1USP L7USP L47USP L17USP L19USP L21USP L22USP L23USP L34 |
| Fase | Fase reversa |
| Tipo | Columna HPLC de análisis, ORDEN PERSONALIZADO |