Learn More
GVS™ Embudo Analítico
Código de producto. 32177367
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
47 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
32177367 47 mm paquete de 50
1 options
Código de producto. 32177367 Proveedor GVS™ N.º de proveedor 10497509
 Artículo restringido
Los embudos analíticos son dispositivos de filtrado y cultivo de 100 mL, preesterilizados y de un solo uso, con membrana de nitrocelulosa extraíble. Para monitorizar contaminantes en muestras líquidas. Tras filtrar la muestra, se añade un medio líquido nutritivo y la unidad se convierte en una placa de Petri para su cultivo.
Descripción
Una solución completa del sistema para la preparación de muestras líquidas con embudo de filtro medido, base, almohadilla, membrana, tapa extraíble y tapón.
  • Embudo analítico: La membrana puede retirarse y transferirse a una placa de Petri.
  • Monitor microbiológico: La membrana está fijada a la unidad.
  • Unidades de filtrado de un solo uso, preesterilizadas, con membranas fijas soldadas y dispositivos de cultivo de 47 mm o 56 mm, estériles, para caudales más rápidos.
  • Sin necesidad de quema ni esterilización, GVS los monitores eliminan varios pasos del proceso de prueba, ahorrando a tu laboratorio hasta un 70% en tiempo de preparación.
  • Estas unidades listas para usar de 100 ml son adecuadas para monitorizar contaminantes en todo tipo de muestras, desde materias primas hasta productos terminados.
Características y ventajas:
  • Pruebas rápidas: Sin necesidad de esterilizar embudos o bases de filtros entre muestras, el tiempo de prueba puede reducirse hasta en un 70%
  • No se requiere encendido: La unidad de filtración combinada minimiza el riesgo de contaminación cruzada
  • Sistema todo-en-uno: La unidad de filtración se convierte fácilmente en una placa de Petri, que puede ser etiquetada e incubada para su cultivo
  • Reducción de la contaminación: Los materiales de un solo uso eliminan prácticamente la contaminación cruzada entre embudo y membrana
  • Resultados reproducibles: La unidad de filtración todo en uno reduce la posibilidad de error externo
  • Fácil manejo: Los monitores listos para usar, preesterilizados, son fáciles de usar
Aplicaciones:
Análisis microbiológico de: agua potable, cerveza y vino, aguas residuales, productos lácteos, refrescos, otras muestras de líquidos
Consulta el vídeo 'GVS Life Sciences Microbiology Testing mpg YouTube' para más detalles sobre su uso.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material (membrana) Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad Estéril
Color de rejilla Cuadrícula blanca/negra
Incluye Envasado individual
Cantidad 50
Tamaño de la rejilla (métrico) 47mm
Tipo Embudo Analítico
Diámetro (métrico) 47 mm