Learn More
IKA™ Molino para lotes de análisis
Código de producto. 13450607 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
A 10 básico
A 11 básico
Capacidad (métrico):
50 mL
80 mL
Dureza:
5 Mohs
6 Mohs
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
85 x 85 x 240 mm
145 x 130 x 250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Capacidad (métrico) Dureza Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
13450607 A 10 básico 50 mL 5 Mohs 145 x 130 x 250 mm cada uno
10479412 A 11 básico 80 mL 6 Mohs 85 x 85 x 240 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13450607 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004020700
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Tritura materiales duros, frágiles, suaves y fibrosos. IKA™ El molino analítico por lotes permite moler muestras directamente en la cámara de molienda, también se pueden moler muestras duras, aceitosas y acuosas. Entre los modelos disponibles se incluyen los recientemente rediseñados A 10 Basic y A 11 Basic.
Tritura materiales duros, frágiles, suaves y fibrosos.El molino para lotes de análisis IKA™ permite fragilizar las muestras en la cámara de trituración y permite triturar también muestras duras, oleosas y acuosas.Entre los modelos disponibles se incluyen los recientemente rediseñados A 10 Basic y A 11 Basic.
Molino para lotes para dos procedimientos de molienda diferentes. Molienda por impacto de materiales de molienda duros, frágiles o no elásticos con batidor de acero inoxidable de alta calidad. El batidor (suministrado) se puede utilizar para una dureza de hasta seis Mohs. La trituradora de corte pulveriza materiales fibrosos y suaves con una hoja de corte (se pide por separado).
  • Los materiales húmedos y viscosos se pueden pulverizar añadiendo agua
  • Cámara de molienda (incluida con el molino) de ETFE (PTFE, fibra de vidrio reforzada) con entrada de acero inoxidable (A1S1 3/6 l), con un volumen útil de 80 ml
  • Puede utilizarse para resquebrajar los materiales de molienda con nitrógeno líquido en la cámara de molienda
  • Hay disponible una cámara de molienda de 250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Molino para lotes de análisis
Capacidad (métrico) 50 mL
Certificaciones/conformidad DIN EN 60529 IP 41
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 145 x 130 x 250 mm
Requisitos eléctricos 100/220 V, 50/60 Hz, 300 W
Dureza 5 Mohs
Altura (métrico) 250 mm
Material Acero inoxidable
Modelo A 10 básico
Tamaño de partículas 6 mm
Tensión 220/240 V
Vatios 300 W
Peso (métrico) 2,9 kg
Anchura (métrico) 130 mm
Frecuencia 50/60 Hz