Learn More
OHAUS™ Balanza analítica - Serie PR
Código de producto. 16650324 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
PR124M
PR224M
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
16650324 PR224M cada uno
16640324 PR124M cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16650324 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30524385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1750.00€
    1288.00€ / paquete de 1
    Ahorro 462.00€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Diseñada para aplicaciones de pesaje rutinario en su lugar de trabajo
  • La PR está equipada con 3 modos de pesaje esenciales, conectividad RS-232 para la transferencia y el almacenamiento de datos y calibración interna (en modelos seleccionados), lo que la hace ideal para aplicaciones de pesaje rutinarias.
  • Equipada con una pantalla retroiluminada brillante y fácil de leer y una sencilla interfaz de usuario, la PR es increíblemente fácil de manejar, sin casi necesidad de formación.
  • El tamaño reducido de la PR ahorra espacio en el escritorio al tiempo que proporciona una gran superficie de pesaje. La PR tiene una construcción duradera y cuenta con una bandeja de acero inoxidable para soportar el uso diario en el lugar de trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración InCal™ - Semiautomático
Puntos de calibración Puntos de calibración span seleccionables por el usuario
Tipo de conexión RS232 (un puerto incluido)
Descripción Filtros ambientales y ajustes de brillo seleccionables por el usuario, auto-tara, auto-dim, puntos de calibración span seleccionables por el usuario, menú de bloqueo y reinicio del software, ajustes de comunicación y opciones de impresión de datos seleccionables por el usuario, proyecto e ID de usuario definibles por el usuario, indicador de sobrecarga/subcarga del software, indicador de estabilidad
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0,0001 g
Rango de humedad 80% RH
Linealidad 0,0002 g
Modelo PR224M
Repetibilidad 0,0001 g
Tiempo de estabilización 3,000 s
Modos de pesaje Miligramo, Gramo, Quilate
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 317 x 201 x 303 mm
Longitud (imperial) 12,50 in
Longitud (métrico) 317,00 mm
Anchura (imperial) 7,90 in
Anchura (métrico) 201,00 mm
Altura (imperial) 11,90 in
Altura (métrico) 303,000 mm
Fondo (imperial) 12,50 in
Fondo (métrico) 317,00 mm
Peso (imperial) 10,000 lb
Peso (métrico) 4,500 kg
Requisitos eléctricos Adaptador de CA (incluido)