Learn More
Kern Sohn Balanza analítica ADJ
Beschreibung
- Ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura = o 2 °C temporizado cada 3 h, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
- Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
- Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje
- Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
- Manejo fácil y cómodo mediante 6 teclas
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad | 120 g |
| Legibilidad | 0.1 mg |
| Linealidad | 0.4 mg |
| Modelo | ADJ compacto |
| Repetibilidad | 0.2 mg |
| Requisitos eléctricos | Universal Mains Adapter |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?