Learn More
Kern Sohn Balanza analítica ADJ
Descripción
- Ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura = o 2 °C temporizado cada 3 h, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
- Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
- Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje
- Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
- Manejo fácil y cómodo mediante 6 teclas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 210 g |
| Legibilidad | 0.1 mg |
| Linealidad | 0.4 mg |
| Modelo | ADJ |
| Repetibilidad | 0.2 mg |
| Requisitos eléctricos | Universal Mains Adapter |