Learn More
Kern Sohn Balanza analítica ACS
Código de producto. 17331533
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
82 g
120 g
220 g
320 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
17331533 120 g cada uno
17341533 220 g cada uno
17351533 320 g cada uno
17361533 82 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17331533 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor ACS 1004
Analytical balances with high-quality, single-cell weighing.
  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
  • Uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir. Además los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con número/valor de peso
  • Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
  • Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de ajuste
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Capacidad 120 g
Legibilidad 0.1 mg
Linealidad 0.3 mg
Repetibilidad 0.2 mg
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter