Learn More
Kern Sohn Balanza analítica ABP
Código de producto. 17301513
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
102 g, 220 g
120 g
220 g
320 g
52 g, 120 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
17301513 120 g cada uno
17311513 52 g, 120 g cada uno
17321513 220 g cada uno
17331513 102 g, 220 g cada uno
17341513 320 g cada uno
5 options
Código de producto. 17301513
Marca: Kern Sohn ABP 1004M
Premium analytical balance with the latest Single-Cell Generation for extremely rapid and stable weighing results.
  • Esta nueva generación de balanzas analíticas aúna la máxima precisión con un gran margen de pesaje. Gracias a la nueva generación de Single Cell, el resultado de pesaje se muestra en una fracción del tiempo requerido por otros modelos análogos. Esto y el menú de estructura intuitiva contribuye a hacer el trabajo más rápido y eficiente
  • Flechas de navegación para una navegación relámpago dentro del menú
  • Ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura = o 1 °C temporizado cada 4 h, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • La pesada mínima se puede programar manualmente en el aparato o calcularla automáticamente. Cuando se pesa algo por debajo de este valor, la balanza emite un mensaje de aviso
  • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
  • Uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir. Además los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con número/valor de peso
  • Permite guardar los ajustes individuales de hasta 10 usuarios: El nombre y/o número del usuario (se puede imprimir en cada operación o guardarlo junto con el registro de datos), la contraseña, el idioma del menú, el perfil del usuario, abrir los ajustes del usuario con un código de barras, modo de invitados para usuarios no registrados, derechos, p. ej. a ajustar la balanza, cambiar ajustes, o a crear y modificar una fórmula solo para usuarios autorizados & realización de la formulación por parte del usuario
  • Interfaz de datos USB, por ejemplo, para conectar un teclado USB para introducir cómodamente los números de los artículos, los textos de los artículos, para facilitar la navegación dentro del menú etc.
  • FDA 21 Parte 11 de EE.UU.: Compatible con la integridad de los datos según FDA 21 Parte 11 de EE.UU. (p. ej. el resultado de pesaje, ID de muestras, nombre de usuario, ID de la balanza, ...)
  • Idioma del menú DE, EN
  • Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
  • Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Capacidad 120 g
Legibilidad 0.1 mg
Linealidad 0.2 mg
Repetibilidad 0.1 mg
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter