Learn More
Kern Sohn Balanza analítica ABJ
Descripción
- Ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura = o 2 °C temporizado cada 4 h, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
- Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
- Uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir. Además los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con número/valor de peso
- Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
- Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de ajuste
- Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 82 g |
| Legibilidad | 0.1 mg |
| Linealidad | 0.3 mg |
| Repetibilidad | 0.2 mg |
| Requisitos eléctricos | Universal Mains Adapter |