Learn More
Analitos B para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15658305 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15658305 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 15658305 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor INTB3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.53€
    267.90€ / 125 ml
    Ahorro 35.63€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Cd100μg/ml
Ni100μg/ml
Zn100μg/ml
Sb60μg/ml
Ba50μg/ml
Be50μg/ml
Co50μg/ml
Cr50μg/ml
Cu50μg/ml
Mn50μg/ml
V50μg/ml
Ag20μg/ml
As10μg/ml
Tl10μg/ml
Pb5μg/ml
Se5 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Analytes B3
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Solvent or Matrix Ácido nítrico/ácido tartárico traza/fluoruro de hidrógeno traza
Cantidad 125 mL
Grado Medioambiente
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Components in 5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF:
Sb    •60μg/mL
As    •10μg/mL
Ba    •50μg/mL
Be    •50μg/mL
Cd    •100μg/mL
Cr    •50μg/mL
Co    •50μg/mL
Cu    •50μg/mL
Pb    •5μg/mL
Mn    •50μg/mL
Ni    •100μg/mL
Se    •5μg/mL
Ag    •20μg/mL
Tl    •10μg/mL
V    •50μg/mL
Zn    •100μg/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Analytes B
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio