Learn More
Analtech Tanque de revelado para cromatografía en capa fina (CCF) de vidrio
Product Code. 11770209 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensiones (L x An) Unit Size
11770209 200 x 200 mm cada uno
11795348 100 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11770209 Supplier Analtech Supplier No. 3410550
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Cubeta para TLC (La rejilla se vende por separado; consulte 34105-25).
Tanque de revelado para cromatografía en capa fina (CCF) de vidrio diseñado para el revelado de placas de CCF.
  • Los tanques están construidos con vidrio duradero y los estantes están construidos con aluminio anodizado.
  • Las cámaras admiten placas de TLC estándar.
  • La superficie superior está conectada a tierra con una tolerancia precisa para brindar un sellado hermético y así permitir la saturación de la cámara y un desarrollo de placas óptimo.
  • Las cámaras Thinline™ admiten dos placas y requieren menos solvente para el desarrollo.
  • Las unidades Latch-Lid™ sujetan en su lugar las tapas con pestillos de acero inoxidable.
  • Pida el bastidor para desarrollar el número máximo de placas en una cámara.
Nota: Requiere el uso de un bastidor. (Pedir por separado; ver 34105-25.) Si es necesario, tanque con tapa LatchLid™ es n.º de fabr. 34105-20.
Specifications
Material Vidrio
Cantidad 1 unidad
Tipo Cubeta para TLC
Admite Cinco placas de 20 x 20 cm
Dimensiones (L x An) 200 x 200 mm
Longitud (imperial) 7,9 in
Longitud (métrico) 200 mm
Anchura (imperial) 7,9 in
Anchura (métrico) 200 mm