Learn More
Electrothermal™ Controlador de potencia analógico
Código de producto. 10724216
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
10724216 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 10724216 Proveedor Electrothermal™ N.º de proveedor 3622302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00€
    263.56€ / paquete de 1
    Ahorro 56.44€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Controle la alimentación eléctrica de un equipo de laboratorio cada vez. El controlador de potencia analógico está diseñado para controlar el calentamiento de cargas resistivas para operación en banco.
  • Cada controlador de calefacción tiene 2 indicadores de neón: Luz de neón blanca “Encendido” y luz de neón ámbar “Calentador Bunsen/Mantle Encendido”.
  • Tiene un mando de control regulador que se puede girar hacia la derecha para aumentar la potencia.
  • Conforme se gire el mando, la luz de neón ámbar parpadeará para indicar que se está suministrando alimentación al equipo bajo control, p.ej. mantas, cinta o cable calefactor
  • La frecuencia de impulsos disminuirá a medida que se aumente el ajuste del mando de control regulador
  • En el ajuste máximo, la luz de neón ámbar se iluminará de manera continua.
  • Incluye una abrazadera de varilla de soporte en la parte trasera de cada controlador de calefacción para colocar un tubo estándar de 12,5 mm (1/2 in). varilla de diámetro.
  • Cable de alimentación corto con un IEC Zócalo para conectar a la carga resistiva.
  • Hay disponible un alargador de cable de alimentación como accesorio para funcionamiento a distancia, por ejemplo, en una unidad de extracción de humos.
  • Se puede montar en andamios o soportes de retorta estándar de 12 mm de diámetro y también se puede montar en la pared utilizando un soporte de montaje o un soporte directamente sobre el banco.
Especificaciones
Tipo de controlador Analógico
Para utilizar con Mantas calefactoras
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 95 x 105 mm
Tensión 230 V
Vataje 1800 W
Peso (métrico) 0,42kg
Tipo de producto Controlador de temperatura
Frecuencia 50/60 Hz