Learn More
Grant Instruments™ Baño de ultrasonidos analógico XUBA
Código de producto. 11420998
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11420998 1,5 L 1 PCS
11430998 2,5 L 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420998 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor XUBA1
Proporciona un alto nivel de tecnología de ultrasonidos fiable y eficaz. Los baños de ultrasonidos analógicos Grant Instruments™ XUBA incluyen de serie la solución de limpieza M2, un cestillo de acero inoxidable y una tapa de plástico ABS.
  • Baños de ultrasonidos de nivel básico excelentes
  • Rango de temperatura ambiente +°5 C a °70 C en el XUBA3
  • Limpieza y procesamiento rápidos, efectivos, eficaces, fáciles y seguros de diversos instrumentos, componentes y soluciones
  • Se suministran con cestillo de acero inoxidable y tapa de plástico ABS de serie
  • Un frasco de solución de limpieza por ultrasonidos M2 incluido de serie
  • Panel de control fácil de usar incluso con guantes
  • Control del temporizador desde 0 a 15 minutos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temporizador De 0 a 15 min
Tensión 230 V
Capacidad (métrico) 1,5 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • Grant M2 ultrasonic solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID