Learn More
Grant Instruments™ Baño de ebullición analógico SBB Aqua Plus
Código de producto. 11446437
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
12 L
18 L
26 L
Dimensiones (Pr x An x Al):
215 x 385 x 270 mm
390 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Pr x An x Al) Tamaño de la unidad
11446437 12 L 390 x 385 x 270 mm cada uno
11456437 18 L 570 x 385 x 270 mm cada uno
11466437 26 L 570 x 385 x 300 mm cada uno
11436437 5 L 215 x 385 x 270 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11446437 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor SBB AQUA 12 PLUS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.72€
    1427.00€ / paquete de 1
    Ahorro 238.72€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Proporciona un funcionamiento continuo y continuo de 100 °C. Baño de ebullición analógico SBB Aqua Plus de Grant Instruments™ no hierve violentamente, salpica ni produce vapor excesivo.
  • El regulador de energía ajustable proporciona una ebullición constante
  • El dispositivo de nivel constante mantiene el nivel de líquido
  • Interruptor térmico fijo: característica de seguridad independiente
  • Controles sencillos e intuitivos: temperatura rápida y fácil de ajustar
  • Diseño robusto y fiable para resistir el desgaste diario
  • Selección de tamaños para adaptarse a aplicaciones individuales
  • Tapa de policarbonato antigoteo incluida de serie
  • Garantía de 3 año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 L
Intervalo de temperatura 100°C
Garantía 3 años
Dimensiones (Pr x An x Al) 390 x 385 x 270 mm
Tensión 230 V