Descripción
Mezcle hasta 50 muestras a la vez.
La acción de vórtice se crea sujetando la bandeja superior del recipiente firmemente en su lugar mientras que la bandeja inferior se mueve libremente en una órbita excéntrica definida de 3,6 mm.
- El potente motor permanente de servicio continuo proporciona una mezcla silenciosa y sin vibraciones
- La placa superior se ajusta a lo largo de dos postes de acero inoxidable; extraíble para facilitar el acceso a las muestras
- Base de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Los pies con ventosa amortiguan el movimiento y evitan que se deslice
- Órbita: 3,6 mm
- Rango de velocidad: 1200-2400 rpm
- Temporizador automático (de 0 a 60 segundos para procedimientos de repetición sencillos)
- Garantía de 5 años
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 3,6 mm |
| Intervalo de velocidad | De 1200 rpm a 2500 rpm |
| Tensión | 230 V |
| Amperaje | 0,4 A |
| Tipo de producto | Agitador vorticial multitubos |
| Altura (imperial) | 16 in |
| Altura (métrico) | 40,6 cm |
| Longitud (imperial) | 9,5 in |
| Longitud (métrico) | 24,1 cm |
| Anchura (imperial) | 15 in |
| Mostrar más |