Learn More
TFA Dostmann Mini estación meteorológica analógica
Código de producto. 15733055
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
15733055 cada uno
1 options
Código de producto. 15733055 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 20.3015.54
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.78€
    23.04€ / paquete de 1
    Ahorro 7.74€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
La mini estación meteorológica analógica, con una carcasa de plástico con acabado metálico, está garantizada para adaptarse a cualquier escritorio o estante y le proporciona los últimos datos sobre temperatura, presión del aire y humedad. El instrumento se fabrica íntegramente en Alemania. Un instrumento compacto repleto de información.
Un instrumento compacto repleto de información. La mini estación meteorológica, con una carcasa de plástico con acabado metálico, está garantizada para adaptarse a cualquier escritorio o estante y le proporciona los últimos datos sobre temperatura, presión del aire (pronóstico del tiempo) y humedad. El instrumento se fabrica íntegramente en Alemania.
  • Fabricado en Alemania
  • Mini estación meteorológica de sobremesa o de montaje en pared
  • Con barómetro, termómetro e higrómetro.
  • Barómetro para el pronóstico meteorológico local
  • Monitorización de la temperatura y la humedad ambiente
Especificaciones
Accuracy (Barometer) ±8 mbar