Learn More
TFA Dostmann Termómetro analógico de máximas y mínimas
Descripción
Con el termómetro de máxima y mínima siempre tendrá a la vista tres valores al mismo tiempo: La temperatura actual, la más alta y la más baja. Usted mismo puede determinar el período de observación. Simplemente presione el botón para restablecer la pantalla a la temperatura actual. Este dispositivo es resistente a la intemperie y no sólo es ideal para jardinería y agricultura, sino también para controlar la temperatura de salas de estar, invernaderos, bodegas, almacenes o congeladores. El capilar está lleno de un fluido patentado y sin mercurio. Este producto se fabrica íntegramente en Alemania.
- A prueba de la intemperie
- Fabricado en Alemania
- Visualización de la temperatura actual, máxima y mínima
- Con líquido patentado, libre de mercurio.
- Adecuado para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plástico |