Learn More
Clorhidrato de anagrelida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anagrelide Hydrochloride |
| CAS | 58579-51-4 |
| Fórmula molecular | C10 H7 Cl2 N3 O . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 6,7-Dichloro-1,5-dihydroimidazo[2,1-b]quinazolin-2(3H)-one, Imidazo[2,1-b]quinazolin-2(3H)-one, 6,7-dichloro-1,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 6,7-Dichloro-1,5-dihydroimidazo[2,1-b]quinazolin-2(3H)-one Hydrochloride, Agrelin, Agrylin, Anagrelide hydrochloride, BL 4162A, BMY 26538-01 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7Cl2N3O.ClH/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15-4-8(16)14-10(15)13-7;/h1-2H,3-4H2,(H,13,14,16);1H |
| SMILES | Cl.Clc1ccc2N=C3NC(=O)CN3Cc2c1Cl |
| Nombre IUPAC | 6,7-dicloro-3,5-dihidro-1H-imidazo[2,1-b]quinazolin-2-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 292.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.9733 |