Learn More
Clorhidrato de anagrelida, Mikromol™
Código de producto. 17970386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17970386 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17970386 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3250.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de anagrelida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anagrelide Hydrochloride
CAS 58579-51-4
Nombres de analitos o componentes Anagrelide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H7 Cl2 N3 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6,7-Dichloro-1,5-dihydroimidazo[2,1-b]quinazolin-2(3H)-one, Imidazo[2,1-b]quinazolin-2(3H)-one, 6,7-dichloro-1,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 6,7-Dichloro-1,5-dihydroimidazo[2,1-b]quinazolin-2(3H)-one Hydrochloride, Agrelin, Agrylin, Anagrelide hydrochloride, BL 4162A, BMY 26538-01
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7Cl2N3O.ClH/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15-4-8(16)14-10(15)13-7;/h1-2H,3-4H2,(H,13,14,16);1H
SMILES Cl.Clc1ccc2N=C3NC(=O)CN3Cc2c1Cl
Nombre IUPAC 6,7-dicloro-3,5-dihidro-1H-imidazo[2,1-b]quinazolin-2-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 292.55
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.9733 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.