Learn More
Anagrelide hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16428356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16428356 100 mg 100 miligramos
16418518 10 mg 10 miligramos
16414387 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16428356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0523A
MedChemExpress Anagrelide hydrochloride (BL4162A) is a drug used for the treatment of essential thrombocytosis.
Anagrelide hydrochloride (BL4162A) is a drug used for the treatment of essential thrombocytosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anagrelide hydrochloride
Forma física Solid
CAS 58579-51-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H8Cl3N3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BL4162A
Información de solubilidad DMSO : 7.69 mg/mL (26.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES ClC1=C(CN(C2)C3=NC2=O)C(N3)=CC=C1Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 292.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.55
Porcentaje de pureza 99.66%