Learn More
Anagliptin, MedChemExpress
Descripción
Anagliptin (SK-0403) is a highly selective, potent, orally active inhibitor of dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4), with an IC50 of 3.8 nM, and less selective at DPP-8 and DDP-9 with IC50s of 68 nM and 60 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anagliptin |
| CAS | 739366-20-2 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H25N7O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | SK-0403 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (260.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CN2C(N=C1)=CC(C)=N2)NCC(C)(NCC(N3[C@H](C#N)CCC3)=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 383.45 |
| Mostrar más |