Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Anaerobic 2.5 L Rectangular Jar Complete
Código de producto. 15444113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Cada uno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444113 Cada uno cada uno
1 options
Código de producto. 15444113 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0025A
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Tarro rectangular anaeróbico de 2,5 litros completo apilable
El tarro rectangular anaeróbico de 2,5 l completo apilable admite hasta 12 placas de 90 mm o 21 placas de 55 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tarro rectangular
Cantidad Cada uno