Learn More
Thermo Scientific™ Agar con sangre para anaerobios (Wilkins Chalgren) con neomicina
Código de producto. 12907128
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Agar sangre para anaerobios (WC) con neomicina
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción unitSize
12907128 Agar sangre para anaerobios (WC) con neomicina paquete de 10
1 options
Código de producto. 12907128 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PB0112A
Aísle, cultive o realice pruebas de sensibilidad de una amplia variedad de organismos anaeróbicos en muestras clínicas con este medio selectivo.
Aísle, cultive o realice pruebas de sensibilidad de una amplia variedad de organismos anaeróbicos en muestras clínicas con el agar sangre para anaerobios (Wilkins Chalgren) con neomicina Thermo Scientific™ Oxoid™. La adición de neomicina —un antibiótico aminoglucósido— inhibe la proliferación de la mayoría de las bacterias anaerobias facultativas gramnegativas, al mismo tiempo que permite el crecimiento de muchas otras bacterias anaerobias. El agar sangre para anaerobios (Wilkins Chalgren) con neomicina es una modificación del medio descrita por Wilkins y Chalgren1.
Use el agar con sangre para anaerobios con neomicina con el fin de aislar los anaerobios generales de las muestras clínicas y de realizar pruebas de sensibilidad antimicrobiana de bacterias aerobias usando el procedimiento de eficacia diagnóstica (ROC).
  • Selectivo para algunos organismos anaeróbicos: la presencia de neomicina, un antibiótico aminoglucósido, es bactericida para muchos anaerobios facultativos gramnegativos y algunos estafilococos. Esto se añade al medio para inhibir la flora acompañante.
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar sangre para anaerobios (WC) con neomicina
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Placas de 10 x 90 mm envasadas con película
Cantidad 10/paq.