Learn More
Anacardic Acid, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Descripción
Anacardic Acid, extracted from cashew nut shell liquid, is a histone acetyltransferase inhibitor, inhibits HAT activity of p300 and PCAF, with IC50s of ∼8.5 μM and ∼5 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anacardic Acid |
| CAS | 16611-84-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H36O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Hydroginkgolic acidGinkgolic Acid C15:0 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (286.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)C1=C(CCCCCCCCCCCCCCC)C=CC=C1O |
| Peso molecular (g/mol) | 348.52 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.