Learn More
(+/-)-Anabasina, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11306419 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11306419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12089.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13078-04-1
Fórmula molecular C10H14N2
Peso molecular (g/mol) 162.24
Número MDL MFCD00006370
Clave InChI MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl
PubChem CID 2181
ChEBI CHEBI:28986
Nombre IUPAC 3-(piperidin-2-il)piridina
SMILES C1CCC(NC1)C1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Anabasine
Punto de fusión ∼9°C
Punto de ebullición 270°C to 272°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Cantidad 100 mg
Número UN UN3140
Beilstein 82639
Índice Merck 14,619
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.24
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico