Learn More
(±) Anabasine, MedChemExpress
Código de producto. 16415467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16415467 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16415467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW052144
MedChemExpress (±) Anabasine is a biphasic muscle relaxant.
(±) Anabasine is a biphasic muscle relaxant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±) Anabasine
CAS 13078-04-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H14N2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (801.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C2NCCCC2)=CC=CN=C1
Peso molecular (g/mol) 162.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism