Learn More
Clorhidrato de anabasina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anabasine Hydrochloride |
| CAS | 15251-47-5 |
| Fórmula molecular | C10H14N2 . xHCl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Anabasine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2.ClH/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9;/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2;1H/t10-;/m0./s1 |
| SMILES | C1([C@@H]2CCCCN2)=CN=CC=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de (S)-3-(piperidin-2-il)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 198.69 |