Learn More
Anabaseína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anabaseine |
| CAS | 3471-05-4 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8H,1-2,5,7H2 |
| SMILES | C1CCC(=NC1)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 3-(2,3,4,5-tetrahidropiridin-6-il)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 160.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.1 |