Learn More
Anabaseína-d4, TRC
Código de producto. 30344674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344674 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30344674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63715250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anabaseine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-05-4
Fórmula molecular C10 2H4 H8 N2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2=NCCCC2)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(2,3,4,5-tetrahidropiridin-6-il)piridina
Peso molecular (g/mol) 164.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.1252