Learn More
ANA-12, MedChemExpress
Código de producto. 16495208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495208 10 mg 10 miligramos
16451427 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16495208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12497
MedChemExpress ANA-12 is a potent and selective TrkB antagonist with IC50s of 45.6 nM and 41.1 μM for the high and low affinity sites, respectively.
ANA-12 is a potent and selective TrkB antagonist with IC50s of 45.6 nM and 41.1 μM for the high and low affinity sites, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ANA-12
CAS 219766-25-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21N3O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 9.09 mg/mL (22.31 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC2=CC=CC=C2S1)NC3=CC=CC=C3C(NC4C(NCCCC4)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 407.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.49
Porcentaje de pureza 99.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation