Learn More
AN2718, MedChemExpress
Código de producto. 16495797
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16495797 5 mg 5 miligramos
16479626 50 mg 50 miligramos
16444366 100 mg 100 miligramos
16443068 10 mg 10 miligramos
16422606 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16495797
Marca: Medchem Express HY100527
MedChemExpress AN2718 inhibits fungal growth by blocking protein synthesis using the oxaborole tRNA trapping (OBORT) mechanism.
AN2718 inhibits fungal growth by blocking protein synthesis using the oxaborole tRNA trapping (OBORT) mechanism.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AN2718
Forma física Solid
CAS 174672-06-1
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H6BClO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (1484.65 mM)
SMILES OB1OCC2=CC(Cl)=CC=C21
Peso molecular (g/mol) 168.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.39
Porcentaje de pureza 99.55%