Learn More
Octaacetato de amilosatina XG, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amylostatin XG Octaacetate |
| CAS | 85747-82-6 |
| Fórmula molecular | C39H53NO23 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | [1S-(1alpha,4alpha,5beta,6alpha)]-4-O-[2,3-Di-O-acetyl-4,6-dideoxy-4-[[4,5,6-tris(acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]-2-cyclohexen-1-yl]amino]-alpha-D-glucopyranosyl]-D-glucopyranose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H53NO23/c1-15-29(40-27-12-26(13-51-16(2)41)30(54-18(4)43)34(57-21(7)46)31(27)55-19(5)44)33(56-20(6)45)36(59-23(9)48)38(53-15)63-32-28(14-52-17(3)42)62-39(61-25(11)50)37(60-24(10)49)35(32)58-22(8)47/h12,15,27-40H,13-14H2,1-11H3/t15-,27+,28?,29-,30+,31+,32-,33?,34+,35?,36?,37?,38-,39-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2C(COC(=O)C)O[C@@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)C2OC(=O)C)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)[C@@H]1N[C@H]3C=C(COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(3R,6S)-4,5,6-triacetiloxi-3-[(2R,5R,6R)-3,4-diacetiloxi-6-metil-5-[[(1S,4S,5S,6S)-4,5,6-triacetiloxi-3-(acetiloximetil)ciclohex-2-en-1-il]amino]oxan-2-il]oxioxan-2-il]metil acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 903.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 903.3008 |