Learn More
amyloid P-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16481859
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481859 1 mg 1 miligramo
16477898 10 mg 10 miligramos
16443847 50 mg 50 miligramos
16417716 100 mg 100 miligramos
16410368 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16481859 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19771
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress amyloid P-IN-1 is used in the research of diseases or disorders wherein depletion of serum amyloid P component (SAP), including amyloidosis, Alzheimer's disease, type 2 diabetes mellitus and osteoarthritis.
amyloid P-IN-1 is used in the research of diseases or disorders wherein depletion of serum amyloid P component (SAP), including amyloidosis, Alzheimer's disease, type 2 diabetes mellitus and osteoarthritis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material amyloid P-IN-1
Forma física Solid
CAS 1819986-22-5
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H44N2O14
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (51.78 mM)
SMILES O=C(OCOC(OC1CCOCC1)=O)[C@H]2CCCN2C(CCCCC(N3[C@@H](C(OCOC(OC4CCOCC4)=O)=O)CCC3)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 656.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 656.68
Porcentaje de pureza 99.91%