Learn More
MedChemExpress β-Amyloid (42-1), human
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 95.9% |
| CAS | 317366-82-8 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Peso molecular | 4514.04 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | Amyloid β Peptide (42-1)(human) |