Learn More
MedChemExpress β-Amyloid (31-35)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.72% |
| CAS | 149385-65-9 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Peso molecular | 545.74 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 5 mg/mL (9.16 mM∣ultrasonic and adjust pH to 7 with HCl) |