Learn More
MedChemExpress β-Amyloid (25-35)
Specifications
Specifications
| Pureza | 98.48% |
| CAS | 131602-53-4 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Peso molecular | 1060.27 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (94.32 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (3.14 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Amyloid beta-peptide (25-35)∣ Aβ25-35∣ β-Amyloid peptide (25-35) |