Learn More
MedChemExpress β-Amyloid (1-42), (rat/mouse)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 96.46% |
| CAS | 166090-74-0 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Peso molecular | 4418.02 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (11.32 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Amyloid β-peptide (1-42) (rat/mouse) |